Principaux documents
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14F2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Activité optique
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
Pf
117-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Application
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, 565-565 (1992)