Principaux documents
422339
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-allylcarbamate
98%
Synonyme(s) :
N -(tert -Butoxycarbonyl)allylamine, N -Boc-allylamine, Allylcarbamic acid tert -butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
36-38 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3,(H,9,10)
Clé InChI
AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup