Principaux documents
422134
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Synonyme(s) :
Decamethylzirconocene dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges