Principaux documents
421871
Sigma-Aldrich
Alcool (R)-(+)-α-methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique
≥99%, ChiraSelect
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(C6F5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.12
Numéro Beilstein :
5268492
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Gamme de produits
ChiraSelect
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
Pf
41-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
Clé InChI
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
Informations légales
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC