Documents
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-3-cyclohexyl-1-propanol
90%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-cyclohexyl-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Clé InChI
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
Application
Precursor to (S)-N-t-Boc-cyclohexylalaninal. This precursor was oxidized to the corresponding α-amino aldehyde in good yield and high optical purity.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)