Principaux documents
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1c(O)ncnc1O