Principaux documents
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
Synonyme(s) :
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Beilstein:
1990376
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Pf
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.[1]
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)