Principaux documents
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 organic titanate
250 ML
51,90 $
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
51,90 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
583 mmHg ( 100 °C)
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.4120 (lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Informations légales
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is formula Tyzor131
    1 answer
    1. This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.