Principaux documents
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H35Cl4Cr2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Concentration
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
Point d'ébullition
~82 °C
Pf
−35 °C
Densité
0.924 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Informations légales
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company