Principaux documents
420689
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
109-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1