Principaux documents
420255
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-galactopyranosylamine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H45NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.64
Numéro Beilstein :
4611297
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +10.4°, c = 2 in chloroform
Pf
92-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13,27H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
IPRZVEFFDTWBGV-DISONHOPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable