42000601
PRONOVA® UP VLVM
very low viscosity sodium alginate, viscosity <20 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
1 070,00 $
Disponibilité
About This Item
1 070,00 $
Disponibilité
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
Mw <75 kDa (approximate)
Composition
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≥1.5
Impuretés
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Viscosité
<20 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Description générale
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.