419737
6-Methoxyflavone
99%
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
163-165 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
COc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-7-8-15-13(9-12)14(17)10-16(19-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable