Key Documents
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable