41920
2,5-Dinitrobenzoic acid
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Pf
178-182 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
YKMDNKRCCODWMG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable