Documents
418781
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2-dimethylhexanenitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4C(CH3)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Physical properties (such as refractive index and density) of 6-bromo-2,2-dimethylhexanenitrile have been reported.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)