Principaux documents
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
Synonyme(s) :
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~206
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Extrémité Ω
hydroxyl
Extrémité α
ether
Chaîne SMILES 
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup