Key Documents
417483
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
~265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Bromochromone-2-carboxylic acid is a chromone derivative. Chromones are cyclic compounds containing nine carbon atoms with sp2 hybridization. They are commonly referred as 1,4-benzapyranes or γ-benzopyrones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)