Key Documents
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
183-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable