Documents
416797
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.38 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide may be used for the synthesis of isomeric acetyl or 2,2,2-trifluoroacetyl azidothiophenes.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, reactivity, and electronic structure of multifarious, five-membered heteroaryl and heteroaroyl azides.
Zanirato P.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 97-128 (2009)