Principaux documents
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
Clé InChI
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
Application
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable