Principaux documents
415405
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Synonyme(s) :
Decamethylmanganocene
About This Item
Formule linéaire :
Mn(C5(CH3)5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: manganese
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Mn/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clé InChI
ALEXWXWETMUIKL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Momose, T.
Jpn J. App. Phys., Part I, 51, 056502-056501 (2012)
Articles
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.