Principaux documents
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium calcium tungstate
About This Item
Formule linéaire :
Ba2CaWO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
Clé InChI
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable