Principaux documents
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
About This Item
Formule linéaire :
MgMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
powder
Densité
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O