Principaux documents
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
97%
Synonyme(s) :
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Beilstein:
3303002
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
Clé InChI
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N