Key Documents
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H16N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable