Documents
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
Synonyme(s) :
HIDA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O