Key Documents
413313
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
Synonyme(s) :
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C65H62N2O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1095.19
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pf
90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable