413291
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-dicyclopentadiene]
average Mn ~490
About This Item
Poids mol.
average Mn ~490
Température de transition
Tg 48-52 °C
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CC2C3CCC(C3)C2C1.C4OC4COc5ccccc5
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable