413089
Gallium(II) chloride
anhydrous, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Digallium tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.