Documents
412953
Sigma-Aldrich
Methyl nonadecafluorodecanoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)8CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.308 (lit.)
Point d'ébullition
193 °C (lit.)
Densité
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H3F19O2/c1-32-2(31)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)30/h1H3
Clé InChI
QJFHNYDPNSFJMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl nonadecafluorodecanoate (Methyl Perfluorodecanoate) is a fluorinated organic compound.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Gregg T Tomy et al.
Environmental science & technology, 38(24), 6475-6481 (2005-01-27)
An eastern Arctic marine food web was analyzed for perfluorooctanesulfonate (PFOS, C8F17SO3-), perfluorooctanoate (PFOA, C7F15COO-), perfluorooctane sulfonamide (PFOSA, C8F17SO2NH2), and N-ethylperfluorooctane sulfonamide (N-EtPFOSA, C8F17SO2NHCH2CH3) to examine the extent of bioaccumulation. PFOS was detected in all species analyzed, and mean concentrations