Principaux documents
412694
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
193 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
13 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1