Principaux documents
411531
Sigma-Aldrich
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide
95%
25 G
500,00 $
500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
500,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH=N(CH3)2(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.90
Beilstein:
4155730
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
148-153 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
Description générale
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide participates in one-carbon homologation of aldehydes to carboxylic acid derivatives.[1]
Application
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide (bromodi- methylformiminium bromide) may be employed for the synthesis of 6-phenyl-6-deoxy-2,3-di-O-methylcellulose.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Development of a one-pot method for the homologation of aldehydes to carboxylic acids.
McNulty J and Das P.
Tetrahedron, 65(37), 7794-7800 (2009)
Synthesis and NMR characterization of 6-Phenyl-6-deoxy-2, 3-di-O-methylcellulose.
Winsor DL, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 13(6), 413-427 (2002)