Principaux documents
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Remplacé(e)(s) par