Documents
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine methyl ester
99%
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
148-150 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
Clé InChI
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable