411272
Acetone-d6
≥99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Hexadeuteroacetone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99.9 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Contient
1 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
13.2 %
Conditionnement
pk of 10 × 1 mL
Impuretés
≤0.0500% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.355 (lit.)
Point d'ébullition
55.5 °C (lit.)
Pf
−93.8 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves