Principaux documents
411221
Sigma-Aldrich
2,2′,6,6′-Tetrabromobisphenol A diallyl ether
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C[C6H2(Br)2OCH2CH=CH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c2
Qian S Liu et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6262-6271 (2020-04-22)
Tetrabromobisphenol A (TBBPA), the most widely used brominated flame retardant, is reported to potentially possess risks in inducing obesity or obesity-related metabolic diseases. Considering the increasing environmental contamination of TBBPA analogues and their high structural similarities to the parent compound