Key Documents
410950
Sigma-Aldrich
Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane, mixture of 2,2,4- and 2,4,4-isomers
99%
Synonyme(s) :
1,6-Diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexyl-1,6-diisocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F
Point d'éclair (°C)
> 113 °C