410942
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethanediamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4