Principaux documents
410845
Sigma-Aldrich
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCC\C=C\CCC=C