Documents
410586
Sigma-Aldrich
Sodium tellurate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
Na2TeO4·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
O.[Na].O[Te](O)(=O)=O