Principaux documents
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4590 (lit.)
pb
114 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
Clé InChI
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
Application
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)