Principaux documents
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamine,mixture of isomers
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Chaîne SMILES 
COC1OC(CN)(OC)C=C1