Key Documents
410314
Sigma-Aldrich
1,1,6,6-Tetramethoxyhexane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
COC(CCCCC(OC)OC)OC