409901
1,7-Dimethylnaphthalene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
263 °C (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2cccc(C)c2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup