Principaux documents
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
Description générale
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable