Documents
409502
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Synonyme(s) :
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)2NCO]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
168 °C - closed cup