Documents
409391
Sigma-Aldrich
Benzyl(chloromethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2Si(CH3)2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
120-124 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCl)Cc1ccccc1