Principaux documents
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
Synonyme(s) :
Ruthenium nitroso chloride
About This Item
Formule linéaire :
Ru(NO)Cl3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.44 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
Clé InChI
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges