Principaux documents
40902
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenyl isothiocyanate
≥95.0%
Synonyme(s) :
3-Isothiocyanatobenzyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
35-38 °C
Solubilité
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
Chaîne SMILES 
BrCc1cccc(c1)N=C=S
Application
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)